Learn More
Cinnamonitrilo, 97 %, predominantemente trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491060 25 g 25 g
11401070 100 g 100 g
11411070 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25503.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1885-38-7 | C9H7N | 129.162 g/mol
Cinnamonitrile is a parent compound whose derivatives can be applied as corrosion inhibitors for API J55 steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cinamonitrilo es un compuesto principal cuyos derivados pueden aplicarse como inhibidores de la corrosión para el acero API J55.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. & Almacenar en oscuridad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1885-38-7
Fórmula molecular C9H7N
Peso molecular (g/mol) 129.162
Número MDL MFCD00001930
Clave InChI ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
PubChem CID 1550846
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamonitrile
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.029
Punto de ebullición 253°C to 254°C
Temperatura de inflamación 126°C (259°F)
Índice de refracción 1.602
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cinnamonitrile, predominantly trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinnamonitrile