Learn More
Cinnamonitrilo, 97 %, predominantemente trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10765941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10765941 100 g Frasco de vidrio 100 g
10098811 5 g Frasco de vidrio 5 g
10406720 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10765941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110381000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1885-38-7 | C9H7N | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1885-38-7
Fórmula molecular C9H7N
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00001930
Clave InChI ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
PubChem CID 1550846
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamonitrile
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 20°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 254°C to 255°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 10% max. (cis-Cinnamonitrile) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCN
Índice de refracción 1.6000 to 1.602
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 589
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cinnamonitrile, predominantly trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.