Learn More
Ácido cinámico, TRC
Código de producto. 30355427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30355427 10 g
30351928 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44203010G
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-82-9
Fórmula molecular C9 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 148.159
Sinónimo 3-Phenyl-2-propenoic Acid, 3-Phenylacrylic Acid, NSC 623441, NSC 9189, Phenylacrylic Acid, β-Phenylacrylic Acid
Nombre IUPAC 3-fenilprop-2-ácido enoico
SMILES OC(=O)C=Cc1ccccc1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Cinnamic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.052
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.