Learn More
Ácido cinámico, TRC
Código de producto. 30351928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30351928 1 g
30355427 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4420301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-82-9
Fórmula molecular C9 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 148.159
Sinónimo 3-Phenyl-2-propenoic Acid, 3-Phenylacrylic Acid, NSC 623441, NSC 9189, Phenylacrylic Acid, β-Phenylacrylic Acid
Nombre IUPAC 3-fenilprop-2-ácido enoico
SMILES OC(=O)C=Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.052