Learn More
Éster bencílico del ácido cinámico 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320364 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320364 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11667490AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl cinnamate
CAS 103-41-3
Nombres de analitos o componentes Benzyl cinnamate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 O2
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2
Nombre IUPAC 3-fenilprop-2-enoato de bencilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 238.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 238,0994 g/mol