Learn More
Ácido cinámico, + 99 %, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 11478123 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g, tarro para polvos de plástico
Código de producto.
11478123 100g, tarro para polvos de plástico
1 options
Código de producto. 11478123 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/6100/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 621-82-9
Punto de fusión 133°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C9H8O2
Número MDL 4369
Clave InChI WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Peso molecular (g/mol) 148.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0548g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • CINNAMIC ACID
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304-EN CASO DE INHALACIÓN:.
  • P313-Consultar a un médico.