Learn More
Clorhidrato de cinamedrina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de cinamedrina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cinnamedrine Hydrochloride |
| CAS | 25441-16-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Cinnamedrine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H23 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | dl-Cinnamedrine hydrochloride, Cinnamedrine Hydrochloride, N-cinnamylephedrine Hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[1-[methyl(3-phenyl-2-propen-1-yl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-[1-[methyl(3-phenyl-2-propenyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-[1-(cinnamylmethylamino)ethyl]-, hydrochloride, (+/-)- (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-16(19(21)18-13-7-4-8-14-18)20(2)15-9-12-17-10-5-3-6-11-17;/h3-14,16,19,21H,15H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C(O)c1ccccc1)N(C)CC=Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-[metil(3-fenilprop-2-enil)amino]-1-fenilpropan-1-ol |
| Mostrar más |