Learn More
Cinnamamida, predominantemente trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465473 5 g 5 g
11475473 25 g 25 g
11485473 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465473 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13429.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 621-79-4 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-79-4
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00008033
Clave InChI APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo cinnamamide, trans-cinnamamide, 3-phenylacrylamide, cinnamic amide, 2-propenamide, 3-phenyl, 3-phenylpropenamide, 2-benzylideneacetamide, e-cinnamamide, ginnamic acid amide, trans-cinnamoylamine
PubChem CID 5273472
ChEBI CHEBI:76320
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamamide
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 145°C to 149°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2040577
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%