Learn More
Cinnamaldoxima, (E)+(Z), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331797 25 g 25 g
11321797 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05026.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13372-81-1 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13372-81-1
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00019969
Clave InChI RUQDOYIAKHIMAN-DAAQNPAKSA-N
Sinónimo cinnamaldehyde oxime, 3-phenylacrylaldehyde oxime, phenylacrylaldehyde oxime, e-n-2e-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, n-hydroxy-3-phenylprop-2-en-1-imine, n-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, 3-phenylpropenal oxime, benzeneacrylaldehydeoxime, 3-phenyl-2-propenal oxime, cinnamaldoxime, e + z
PubChem CID 9561350
Nombre IUPAC (NE)-N-[(E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina
SMILES O\N=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamaldoxime
Nombre de nota (E)+(Z)
Punto de fusión 117°C to 122°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3117555
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%