Learn More
Cinnamaldehído, TRC
Código de producto. 18092230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18092230 50 g 50 g
18011740 10 g 10 g
18001540 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18092230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44200550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-55-2
Fórmula molecular C9 H8 O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Sinónimo Cinnamaldehyde (8CI), 3-Phenyl-2-propenal, 3-Phenyl-2-propen-1-al, 3-Phenyl-2-propenaldehyde, 3-Phenyl-2-propene-1-al, 3-Phenylacrolein, 3-Phenylacrylaldehyde, 3-Phenylpropenal, Abion CA, Benzylideneacetaldehyde, Cassia aldehyde, Cinnacure, Cinnamal, Cinnamic aldehyde, Cinnamite, Cinnamyl aldehyde, NSC 16935, NSC 40346, Phenylacrolein, XC 800, Zimtaldehyde, β-Phenylacrolein
Nombre IUPAC 3-fenilprop-2-enal
SMILES O=CC=Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0575
Porcentaje de pureza >95%