Learn More
Ácido cinnabarínico, TRC
Código de producto. 30138211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138211 25 mg 25 miligramos
30137065 10 mg 10 miligramos
30003543 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44200025MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-59-7
Fórmula molecular C14 H8 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 300.22
Sinónimo 3H-Phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, 2-amino-3-oxo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid (ACI), Cinnabaric acid, Cinnabarinic acid, Cinnavalininic acid
Nombre IUPAC 2-amino-3-oxazina-1,9-dicarboxílico
SMILES NC1=C(C(=O)O)C2=Nc3c(OC2=CC1=O)cccc3C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnabarinic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0382
Porcentaje de pureza >95%