Learn More
Ácido cinnabarínico, TRC
Código de producto. 30137065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137065 10 mg 10 miligramos
30138211 25 mg 25 miligramos
30003543 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44200010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-59-7
Fórmula molecular C14 H8 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 300.22
Sinónimo 3H-Phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, 2-amino-3-oxo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid (ACI), Cinnabaric acid, Cinnabarinic acid, Cinnavalininic acid
Nombre IUPAC 2-amino-3-oxazina-1,9-dicarboxílico
SMILES NC1=C(C(=O)O)C2=Nc3c(OC2=CC1=O)cccc3C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnabarinic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0382
Porcentaje de pureza >95%