Learn More
Cinitapride, TRC
Código de producto. 30005247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005247 10 mg 10 miligramos
30007013 25 mg 25 miligramos
30005714 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44199010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66564-14-5
Fórmula molecular C21 H30 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 402.49
Sinónimo 4-Amino-N-[1-(3-cyclohexen-1-ylmethyl)-4-piperidinyl]-2-ethoxy-5-nitrobenzamide, Cinitapride
Nombre IUPAC 4-amino-N-[1-(ciclohex-3-en-1-ilmetil)piperidina-4-il]-2-etoxi-5-nitrobenzamida
SMILES CCOc1cc(N)c(cc1C(=O)NC2CCN(CC3CCC=CC3)CC2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinitapride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30N4O4/c1-2-29-20-13-18(22)19(25(27)28)12-17(20)21(26)23-16-8-10-24(11-9-16)14-15-6-4-3-5-7-15/h3-4,12-13,15-16H,2,5-11,14,22H2,1H3,(H,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.2267