Learn More
Cinitarro tartrato, TRC
Código de producto. 30005057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005057 2.5 mg 2.50 miligramo
30007144 100 mg 100 miligramos
30010945 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4419952.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96623-56-2
Fórmula molecular C21 H30 N4 O4 . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 552.57
Sinónimo Dihydroxybutanedioate, 4-Amino-N-[1-(3-cyclohexen-1-ylmethyl)-4-piperidinyl]-2-ethoxy-5-nitrobenzamide [R-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxybutanedioate, Blaston, Cidine, 4-Amino-N-[1-(3-cyclohexen-1-ylmethyl)-4-piperidinyl]-2-ethoxy-5-nitrobenzamide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)
Nombre IUPAC 4-amino-N-[1-(ciclohex-3-en-1-ilmetil)-4-piperidilo]-2-etoxi-5-nitro-benzamida; (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico
SMILES CCOc1cc(N)c(cc1C(=O)NC2CCN(CC3CCC=CC3)CC2)[N+](=O)[O-].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinitapride Tartrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30N4O4.C4H6O6/c1-2-29-20-13-18(22)19(25(27)28)12-17(20)21(26)23-16-8-10-24(11-9-16)14-15-6-4-3-5-7-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-4,12-13,15-16H,2,5-11,14,22H2,1H3,(H,23,26);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.2431
Porcentaje de pureza >95%