Learn More
Cinepazide Maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16454067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454067 50 mg 50 miligramos
16417916 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY66010
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cinepazide Maleate (MD-67350) is a piperazine derivative and acts as a weak calcium channel blocker. Cinepazide Maleate is a potent vasodilator and can be used for the research of cerebrovascular diseases, including ischemic stroke, brain infarct et. al.
Cinepazide Maleate (MD-67350) is a piperazine derivative and acts as a weak calcium channel blocker. Cinepazide Maleate is a potent vasodilator and can be used for the research of cerebrovascular diseases, including ischemic stroke, brain infarct et. al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinepazide Maleate
CAS 26328-04-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H35N3O9
Cantidad 50 mg
Sinónimo MD-67350
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (187.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (93.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(CC(N2CCCC2)=O)CC1)/C=C/C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 533.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.57
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation