Learn More
Cineol, Mikromol™
Código de producto. 17921666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17921666 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17921666 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1763.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cineol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 470-82-6
Nombres de analitos o componentes Eucalyptol (1,8-Cineole)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetil-3-oxabiciclo[2.2.2]octano
Peso molecular (g/mol) 154.25
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,1358 g/mol