Learn More
Cineol, Aprox. 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11442052 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Código de producto. Cantidad
11442052 50 mL
1 options
Código de producto. 11442052 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215068950
 Artículo restringido
En stock
Productos farmacéuticos, insecticidas
CAS 470-82-6
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00167977
Clave InChI WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
Nombre IUPAC 1,3,3-trimetil-2-oxabiciclo[2.2.2]octano
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cineole
Color Incolora
Densidad 0,921 a 0,924g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo Aproximadamente el 99%
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.3
Forma física Líquidos