Learn More
Cinchophen, TRC
Código de producto. 30351658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
30351658 100 g
1 options
Código de producto. 30351658 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC441915100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchophen
CAS 132-60-5
Fórmula molecular C16 H11 N O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-phenyl-, Cinchoninic acid, 2-phenyl- (8CI), 2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, 2-Phenylcinchonic acid, 2-Phenylcinchoninic acid, 4-Carboxy-2-phenylquinoline, Aciphenochinoline, Aciphenochinolinium, Agotan, Alutyl, Alutyo, Aminophan, Artam, Artexin, Atigoa, Atocin, Atofan, Atophan, Cinchophen, Cinchophene, Cinchophenic acid, Cinconal, Cincophen, Cincosal, Ikterosan, Mylofanol, NSC 2617, NSC 70178, Phenophan, Phenoquin, Polyphlogin, Quinofen, Quinophan, Quinophen, Rhematan, Rheumatan, Rheumin, Rheumine, Tervalon, Tophol, Tophosan, Traubofan, Vantyl, Viophan
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19)
SMILES OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3ccccc3
Nombre IUPAC Ácido 2-fenilquinolina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 249.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.079