Learn More
Cinchophen, MedChemExpress
Description
Cinchophen is a potent and orally active non-steroidal anti-inflammatory agent, has analgesic and antimicrobial effects. Cinchophen can be used for the research of arthritis and some liver diseases.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cinchophen |
| Forma física | Solid |
| CAS | 132-60-5 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H11NO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (334.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C13)O |
| Show More |