Learn More
Cinchophen, LoGiCal
Código de producto. 30461413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461413 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461413 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1978.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchophen
CAS 132-60-5
Nombres de analitos o componentes Cinchophen
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-phenyl-, Cinchoninic acid, 2-phenyl- (8CI), 2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, 2-Phenylcinchonic acid, 2-Phenylcinchoninic acid, 4-Carboxy-2-phenylquinoline, Aciphenochinoline, Aciphenochinolinium, Agotan, Alutyl, Alutyo, Aminophan, Artam, Artexin, Atigoa, Atocin, Atofan, Atophan, Cinchophen, Cinchophene, Cinchophenic acid, Cinconal, Cincophen, Cincosal, Ikterosan, Mylofanol, NSC 2617, NSC 70178, Phenophan, Phenoquin, Polyphlogin, Quinofen, Quinophan, Quinophen, Rhematan, Rheumatan, Rheumin, Rheumine, Tervalon, Tophol, Tophosan, Traubofan, Vantyl, Viophan
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3ccccc3
Nombre IUPAC Ácido 2-fenilquinolina-4-carboxílico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 249.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249,079 g/mol