Learn More
Quinchonina, TRC
Código de producto. 30354952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354952 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30354952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44193525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchonine
CAS 118-10-5
Fórmula molecular C19 H22 N2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo (9S)-Cinchonan-9-ol, Cinchonine (8CI), (+)-Cinchonine, (8R,9S)-Cinchonine, NSC 6176, d-Cinchonine
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
SMILES O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
Nombre IUPAC (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-quinolin-4-ilmetanol
Peso molecular (g/mol) 294.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1732