Learn More
Cinchonine, MedChemExpress
Código de producto. 16409416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409416 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0152
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchonine
CAS 118-10-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (8R,9S)-Cinchonine LA40221
Información de solubilidad DMSO : 4.76 mg/mL (16.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](C1=CC=NC2=CC=CC=C12)[C@]3([H])[N@@]4C[C@H](C=C)[C@@H](CC4)C3
Peso molecular (g/mol) 294.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death