Learn More
Sal de hemisulfato de cinconina, TRC
Código de producto. 30363761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30363761 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30363761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4419435G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Cinchonine Hemisulfate Salt
CAS 5949-16-6
Fórmula molecular 2(C19H22N2O) . (H2O4S)
Cantidad 5 g
Sinónimo Cinchonine Sulfate, (9S)-Cinchonan-9-ol Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/2C19H22N2O.H2O4S/c2*1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17;1-5(2,3)4/h2*2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2;(H2,1,2,3,4)/t2*13-,14-,18+,19-;/m00./s1
SMILES O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34.O[C@H]([C@H]5C[C@@H]6CCN5C[C@@H]6C=C)c7ccnc8ccccc78.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-quinolin-4-ilmetanol;ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 686.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 686.3138
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.