Learn More
Sal de hemisulfato de cinconina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cinchonine Hemisulfate Salt |
| CAS | 5949-16-6 |
| Fórmula molecular | 2(C19H22N2O) . (H2O4S) |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cinchonine Sulfate, (9S)-Cinchonan-9-ol Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C19H22N2O.H2O4S/c2*1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17;1-5(2,3)4/h2*2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2;(H2,1,2,3,4)/t2*13-,14-,18+,19-;/m00./s1 |
| SMILES | O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34.O[C@H]([C@H]5C[C@@H]6CCN5C[C@@H]6C=C)c7ccnc8ccccc78.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-quinolin-4-ilmetanol;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 686.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 686.3138 |