Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cinchonina, 99 %
Código de producto. 10696992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696992 25 g Frasco de vidrio 25 g
10419930 100 g Frasco de vidrio 100 g
11956621 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10696992 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227810250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.10€
    43.65€ / 25 g
    Ahorro 8.45€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 118-10-5 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-10-5
Fórmula molecular C19H22N2O
Peso molecular (g/mol) 294.40
Número MDL MFCD00064372
Clave InChI KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
Sinónimo +-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
PubChem CID 21862290
Nombre IUPAC (S)-[(2R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](quinolin-4-yl)methanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchonine
Punto de fusión 255.0°C to 265.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1.0% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 23, V,12, 406
Fieser 06,501; 13,264
Índice Merck 15,229
Condición de rotación específica +251.00 (20.00°C c=2,0.2M HCl)
Rotación específica + 251.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/60mL alcohol - 1g/25mL boiling alcohol, 1g/110mL chloroform - 1g/500mL ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.4
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo microcristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cinchonine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.