Learn More
(+)-Cinconina +98 %, hasta un 3 % de quinidina/dihidroquinidina y 3 % de quinina/dihidroquinina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428147 25 g 25 g
11438147 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17523.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-10-5 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-10-5
Fórmula molecular C19H22N2O
Peso molecular (g/mol) 294.40
Número MDL MFCD00064372
Clave InChI KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
Sinónimo +-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
PubChem CID 21862290
Nombre IUPAC (S)-[(2R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](quinolin-4-yl)methanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Cinchonine
Punto de fusión 253°C to 258°C
Notas del porcentaje del ensayo Hasta un 3 % de quinidina/dihidroquinidina y 3 % de quinina/dihidroquinina
Cantidad 25 g
Beilstein 89689
Sensibilidad Light Sensitive
Índice Merck 14,2287
Rotación óptica +225° (c=0.5 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.39
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-Cinchonine, 98+%, cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinchonan-9-ol