Learn More
Cinchonidine, TRC
Código de producto. 30138377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138377 1 g 1 g
17913145 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4419251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 485-71-2
Fórmula molecular C19 H22 N2 O
Peso molecular (g/mol) 294.39
Sinónimo Cinchonan-9-ol, (8α,9R)-, Cinchonidine, (-)-Cinchonidine, (8S,9R)-Cinchonidine, (8α,9R)-Cinchonan-9-ol, Cinchovatine, NSC 5364, α-Quinidine
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-etililo-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il-il-quinolina-4-ilmetanol
SMILES O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchonidine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1732