Learn More
Cinchonidine, MedChemExpress
Código de producto. 16479016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479016 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0173
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cinchonidine (α-Quinidine) is a cinchona alkaloid found in Cinchona officinalis and Gongronema latifolium. A building block used in asymmetric synthesis in organic chemistry. Weak inhibitor of serotonin transporter (SERT) with Kis of 330, 4.2, 36, 196, 15 μM for dSERT, hSERT, hSERT I172M, hSERT S438T, hSERT Y95F, respectively. Antimalarial activities.
Cinchonidine (α-Quinidine) is a cinchona alkaloid found in Cinchona officinalis and Gongronema latifolium. A building block used in asymmetric synthesis in organic chemistry. Weak inhibitor of serotonin transporter (SERT) with Kis of 330, 4.2, 36, 196, 15 μM for dSERT, hSERT, hSERT I172M, hSERT S438T, hSERT Y95F, respectively. Antimalarial activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchonidine
Forma física Powder
CAS 485-71-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo α-Quinidine
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (113.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@]2([H])[C@H](O)C3=CC=NC4=CC=CC=C34
Peso molecular (g/mol) 294.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.39
Porcentaje de pureza 97.63%