Learn More
Dihidrocloruro de cinconidina, TRC
Código de producto. 30363769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363769 500 mg 500 miligramos
30360286 2.5 g 2.50 g
30351030 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC475868500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 524-54-9
Fórmula molecular C19H22N2O . 2HCl
Peso molecular (g/mol) 367.3
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-quinolina-4-ilmetanol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchonidine Dihydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O.2ClH/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17;;/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2;2*1H/t13-,14-,18-,19+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.1266