Learn More
(-)-Cinconidina, 99 % (base total), puede contener hasta un 5 % de quinina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473078 100 g 100 g
11463078 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18796.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 485-71-2 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
It finds its uses as an antimalarial compound. It is a lysosomotropic agent, inhibits Plasmodium falciparum, interferes with ferriprotoporphyrin formation and is a weak SERT inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como compuesto antipalúdico. Es un agente lisosomotrópico, inhibe el Plasmodium falciparum, interfiere con la formación de ferriprotoporfirina y es un inhibidor débil de la recaptación de serotonina.
Solubilidad
No soluble en agua. Soluble en alcohol y cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 485-71-2
Fórmula molecular C19H22N2O
Peso molecular (g/mol) 294.40
Número MDL MFCD00006783
Clave InChI KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cinchonidine
PubChem CID 45358337
SMILES OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Cinchonidine
Punto de fusión 201°C to 206°C
Notas del porcentaje del ensayo (base total), puede continuar hasta un 5 % de quinina
Cantidad 100 g
Beilstein 89690
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2286
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol and chloroform.
Rotación óptica −109° (c=0.5 in Ethanol)
Nombre IUPAC {5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}(quinolin-4-yl)methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.39
Porcentaje de pureza 99%