Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cinconidina, 98,5-101 %
Código de producto. 10755751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10755751 100 g 100 g
10132330 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10755751 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 110331000
Solicitar formato a granel o personalizado
La cinconidina, n.º CAS 485-71-2, es un alcaloide natural que puede utilizarse en la síntesis asimétrica y presenta actividad antipalúdica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La cinconidina es un alcaloide que se produce naturalmente en la corteza de la Cinchona que tiene actividad contra la especie Plasmodium
  • La cinconidina es un diastereoisómero de la cinconina y se puede utilizar para promover la quiralidad en la síntesis asimétrica o enantioselectiva de compuestos orgánicos
Aplicaciones
  • La cinconidina se ha utilizado como material de partida en la síntesis de conjugados alcaloides de cinchona antipalúdicos
  • Se ha demostrado que induce potentemente el ARNm de γ-globina y la hemoglobina fetal en células progenitoras eritroides y puede ser útil en estudios preclínicos de β-talasemia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 485-71-2
Fórmula molecular C19H22N2O
Peso molecular (g/mol) 294.40
Número MDL MFCD00006783
Clave InChI KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cinchonidine
PubChem CID 45358337
Nombre IUPAC {5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}(quinolin-4-yl)methanol
SMILES OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchonidine
Nombre de nota 98.5-101%
Punto de fusión 200.0°C to 203.0°C
Color Blanco a crema
Pérdida por secado 1% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5-101%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 23, 420
Índice Merck 15, 2289
Rotación específica − 115.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.39
Porcentaje de pureza 98.5-101%
Forma física Polvo cristalino