Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cinconidina, 98,5-101 %
Código de producto. 10132330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10132330 25 g 25 g
10755751 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10132330 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 110330250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La cinconidina, n.º CAS 485-71-2, es un alcaloide natural que puede utilizarse en la síntesis asimétrica y presenta actividad antipalúdica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La cinconidina es un alcaloide que se produce naturalmente en la corteza de la Cinchona que tiene actividad contra la especie Plasmodium
  • La cinconidina es un diastereoisómero de la cinconina y se puede utilizar para promover la quiralidad en la síntesis asimétrica o enantioselectiva de compuestos orgánicos
Aplicaciones
  • La cinconidina se ha utilizado como material de partida en la síntesis de conjugados alcaloides de cinchona antipalúdicos
  • Se ha demostrado que induce potentemente el ARNm de γ-globina y la hemoglobina fetal en células progenitoras eritroides y puede ser útil en estudios preclínicos de β-talasemia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 485-71-2
Fórmula molecular C19H22N2O
Peso molecular (g/mol) 294.40
Número MDL MFCD00006783
Clave InChI KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cinchonidine
PubChem CID 45358337
Nombre IUPAC {5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}(quinolin-4-yl)methanol
SMILES OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchonidine
Nombre de nota 98.5-101%
Punto de fusión 200.0°C to 203.0°C
Color Blanco a crema
Pérdida por secado 1% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5-101%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 23, 420
Índice Merck 15, 2289
Rotación específica − 115.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.39
Porcentaje de pureza 98.5-101%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cinchonidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinchonidine