Learn More
Cinchocaína, TRC
Código de producto. 30363562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363562 1 g 1 g
30350352 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2740551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-79-0
Fórmula molecular C20 H29 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 343.46
Sinónimo 4-Quinolinecarboxamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, Cinchoninamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]- (8CI), 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]cinchoninamide, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide, Cinchocaine, Dermacaine, Dibucaine, Dibucaine base, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-butoxycinchoninamide, NSC 159055, Nupercainal, Nupercaine, Percamine
Nombre IUPAC 2-butoxi-N-[2-(dietilamino)etil]quinolina-4-carboxamida
SMILES CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchocaine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H29N3O2/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.226