Learn More
N-óxido de cinchocaína, Mikromol™
Código de producto. 15719378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15719378 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15719378 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0604.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de cinchocaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchocaine N-Oxide
CAS 87864-07-1
Nombres de analitos o componentes Cinchocaine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H29 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cinchocaine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H29N3O3/c1-4-7-14-26-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(25,5-2)6-3/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24)
SMILES CCCCOc1cc(C(=O)NCC[N+]([O-])(CC)CC)c2ccccc2n1
Nombre IUPAC Óxido de 2-[(2-butoxiquinolina-4-carbonil)amino]-N,N-dietiletanamina
Peso molecular (g/mol) 359.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.2209 g/mol