Learn More
Clorhidrato de cinchocaína Imp. B (EP): Ácido 2-hidroxiquinolin-4-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de cinchocaína Imp. B (EP): Ácido 2-hidroxiquinolin-4-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 15733-89-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H7 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Cinchocaine Imp. B (EP), 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Impurity B, Cinchocaine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-hidroxiquinolin-4-carboxílico |
| Mostrar más |