Learn More
Clorhidrato de cinchocaína EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de cinchocaína EP Impureza D
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid |
| CAS | 10222-61-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Butoxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Imp. D (EP), Cinchocaine Imp. D (EP), 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-butoxy-, Cinchoninic acid, 2-butoxy- (7CI,8CI), 2-Butoxy-4-quinolinecarboxylic acid, Cinchocaine Hydrochloride Impurity D, Cinchocaine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-8-18-13-9-11(14(16)17)10-6-4-5-7-12(10)15-13/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | O=C(O)C=1C=C(N=C2C=CC=CC21)OCCCC |
| Nombre IUPAC | ácido 2-butoxiquinolin-4-carboxílico |
| Mostrar más |