Learn More
Clorhidrato de cinchocaína 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460910 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460910 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0604.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinchocaine hydrochloride
CAS 61-12-1
Nombres de analitos o componentes Cinchocaine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H29 N3 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cinchocaine Hydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-cinchoninamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninic acid amide hydrochloride, 2-n-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, Benzolin, Benzolin (local anesthetic), Cincaine, Cincaine chloride, Cinchocainium chloride, Dibucaine hydrochloride, Nupercaine hydrochloride, Percain, Percaine, Percamin S, Sovcain, Sovcaine, 4-Quinolinecarboxamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Cinchoninamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Cinchocaine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
Nombre IUPAC 2-butoxi-N-[2-(dietilamino)etil]quinolina-4-carboxamida;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 379.92
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 379,2027 g/mol