Learn More
Cinanserin, TRC
Código de producto. 30350460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350460 100 mg -
30356962 25 mg 25 miligramos
30353993 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30350460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC441903100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1166-34-3
Fórmula molecular C20H24N2OS
Peso molecular (g/mol) 340.48
Sinónimo N-[2-[[3-(Dimethylamino)propyl]thio]phenyl]-3-phenyl-2-propenamide, 2'-[[3-(Dimethylamino)propyl]thio]cinnamanilide, Cinanserin, Cinanserine, 2'-[[3-(Dimethylamino)propyl]thio]-cinnamanilide
Nombre IUPAC (E)-N-[2-[3-(dimetilamino)propilsulfanil]fenil]-3-fenilprop-2-enamida
SMILES CN(C)CCCSc1ccccc1NC(=O)\C=C\c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinanserin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2OS/c1-22(2)15-8-16-24-19-12-7-6-11-18(19)21-20(23)14-13-17-9-4-3-5-10-17/h3-7,9-14H,8,15-16H2,1-2H3,(H,21,23)/b14-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1609