Learn More
Cinaciguat, MedChemExpress
Código de producto. 16480206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480206 2 mg 2 miligramos
16462127 50 mg 50 miligramos
16418607 5 mg 5 miligramos
16415988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14181
MedChemExpress Cinaciguat is an activator of guanylate cyclase (sGC), and used for acute decompensated heart failure.
Cinaciguat is an activator of guanylate cyclase (sGC), and used for acute decompensated heart failure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinaciguat
CAS 329773-35-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H39NO5
Cantidad 2 mg
Sinónimo BAY 58-2667
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (88.39 mM)
SMILES OC(C(C=C1)=CC=C1CN(CCCCC(O)=O)CCC(C=CC=C2)=C2OCC(C=C3)=CC=C3CCC4=CC=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 565.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.7
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation