Learn More
Cinaciguat hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16490206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490206 2 mg 2 miligramos
16472127 50 mg 50 miligramos
16428607 5 mg 5 miligramos
16425988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14181A
MedChemExpress Cinaciguat hydrochloride is a potent soluble guanylate cyclase (GC) activator with EC50 of 15 nM in platelets.
Cinaciguat hydrochloride is a potent soluble guanylate cyclase (GC) activator with EC50 of 15 nM in platelets.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinaciguat hydrochloride
CAS 646995-35-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H40ClNO5
Cantidad 2 mg
Sinónimo BAY 58-2667 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (182.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC(C(C=C1)=CC=C1CN(CCCCC(O)=O)CCC(C=CC=C2)=C2OCC(C=C3)=CC=C3CCC4=CC=CC=C4)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 602.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.16
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation