Learn More
Cinacalcet, TRC
Código de producto. 30364497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364497 5 mg 5 miligramos
30357482 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4417905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 226256-56-0
Fórmula molecular C22 H22 F3 N
Peso molecular (g/mol) 357.41
Sinónimo 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, (αR)-, (αR)-α-Methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine, AMG 073, Cinacalcet, N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
Nombre IUPAC N-[(1R)-1-naftalena-1-iletil]-3-[3-(trifluorometil)fenil]propan-1-amina
SMILES C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinacalcet
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22F3N/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3/t16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1704