Learn More
Cimiracemoside D, MedChemExpress
Código de producto. 16431588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431588 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16431588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0900
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimiracemoside D
CAS 290821-39-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H58O11
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (147.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@]([C@H](OC(C)=O)C1)([C@]2([H])C3(O[C@@H]4C(C)(O)C)O[C@]4([H])C[C@H]2C)C)([C@H]3O)[C@@](CC[C@@]5([H])C6(C)C)([H])[C@@]71[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](OC[C@H](O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O)C7
Peso molecular (g/mol) 678.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.85
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation