Learn More
Cimicoxib, TRC
Código de producto. 30133926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133926 250 mg 250 miligramos
30012905 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC441690250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 265114-23-6
Fórmula molecular C16 H13 Cl F N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 381.81
Sinónimo 4-[4-Chloro-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-[4-Chloro-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)imidazol-1-yl]benzenesulfonamide, UR 8880
Nombre IUPAC 4-[4-cloro-5-(3-fluoro-4-metoxifenil)imidazol-1-il]benzenosulfonamida
SMILES COc1ccc(cc1F)c2c(Cl)ncn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimicoxib
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClFN3O3S/c1-24-14-7-2-10(8-13(14)18)15-16(17)20-9-21(15)11-3-5-12(6-4-11)25(19,22)23/h2-9H,1H3,(H2,19,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.035