Learn More
Cimicifugósido M, TRC
Product Code. 30360472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Unit Size:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30360472 2.5 mg 2.50 miligramo
30354948 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30360472 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC4417052.5MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 256925-92-5
Fórmula molecular C35 H56 O9
Peso molecular (g/mol) 620.81
Sinónimo α-L-Arabinopyranoside, (3β,15α,16α,23R,24S)-16,23:16,24-diepoxy-15,25-dihydroxy-9,19-cyclolanostan-3-yl, (3β,15α,16α,23R,24S)-16,23:16,24-Diepoxy-15,25-dihydroxy-9,19-cyclolanostan-3-yl α-L-arabinopyranoside, Cimicifugoside M, Cimigenol 3-O-α-L-arabinopyranoside, Cimigenol 3-O-α-L-arabinoside, Cimiracemoside C
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S)-2-[[(1S,2R,3S,4R,7R,9S,12R,14S,17R,18R,19R,21R,22S)-2-2-hidroxi-22-(2-hidroxipropano-2-il)-3,8,8,17,19-pentametil-23,24-dioxaheptaciclo[19.2.1.01,18.03,17.04,14.07,12.012,14]tetracosano-9-il]oxi]oxano-3,4,5-triol
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2OC3(O[C@@H]2C(C)(C)O)[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@H]5CC[C@H]6C(C)(C)[C@H](CC[C@@]67C[C@@]57CC[C@]4(C)[C@@H]13)O[C@@H]8OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]8O
Specifications
Nombre del producto químico o material Cimiracemoside C
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H56O9/c1-17-14-19-26(30(4,5)40)44-35(43-19)25(17)31(6)12-13-34-16-33(34)11-10-22(42-27-24(38)23(37)18(36)15-41-27)29(2,3)20(33)8-9-21(34)32(31,7)28(35)39/h17-28,36-40H,8-16H2,1-7H3/t17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,31-,32-,33-,34+,35?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.3924