Learn More
Bromuro de cimetropio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cimetropium Bromide |
| CAS | 51598-60-8 |
| Fórmula molecular | C21 H28 N O4 . Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 9-(cyclopropylmethyl)-7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-9-methyl-, bromide (1:1), (1α,2β,4β,5α,7β)-, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 9-(cyclopropylmethyl)-7-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-9-methyl-, bromide, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]-, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 9-(cyclopropylmethyl)-7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-9-methyl-, bromide, (1α,2β,4β,5α,7β)- (9CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane deriv., Alginor, Cimetropium bromide, DA 3177, N-Cyclopropylmethylscopolamine bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28NO4.BrH/c1-22(11-13-7-8-13)17-9-15(10-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(12-23)14-5-3-2-4-6-14;/h2-6,13,15-20,23H,7-12H2,1H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22?;/m1./s1 |
| SMILES | [Br-].C[N+]1(CC2CC2)[C@@H]3C[C@H](C[C@H]1[C@@H]4O[C@H]34)OC(=O)[C@H](CO)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato de [(1R,2R,4S,5S)-9-(ciclopropilmetil)-9-metil-3-oxa-9-azoniatriciclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ilo]; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 438.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.1202 |