Learn More
Cimetidina, TRC
Código de producto. 30350238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350238 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30350238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4416501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimetidine
CAS 51481-61-9
Fórmula molecular C10 H16 N6 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Cimetidine, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, Acibilin, Acinil, Biomet, Cimal, Cimetag, Cimetum, Dyspamet, Edalene, Eureceptor, Gastromet, Histodil, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-((4-methyl-5-imidazolyl)-methylthio)ethyl]guanidine, NSC 335308, Peptol, SKF 92334, Tagamet, Tametin, Tratul, Ulcedin, Ulcedine, Ulcerfen, Ulcimet, Ulcofalk, Ulcomedina, Ulcomet, Ulhys
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
SMILES CNC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C
Nombre IUPAC 2-ciano-1-metil-3-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]guanidina
Peso molecular (g/mol) 252.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1157