Learn More
Cimetidina sulfóxido, TRC
Código de producto. 30135016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135016 1 g 1 g
30004780 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4416801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54237-72-8
Fórmula molecular C10 H16 N6 O S
Peso molecular (g/mol) 268.34
Sinónimo 2-Cyano-1-methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphinyl]ethyl]guanidine, Cimetidine Hydrochloride Imp. E (EP), Cimetidine Sulphoxide, Cimetidine Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 2-ciano-1-metil-3-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfinil]etil]guanidina
SMILES CNC(=NC#N)NCCS(=O)Cc1nc[nH]c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimetidine Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N6OS/c1-8-9(16-7-15-8)5-18(17)4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1106
Porcentaje de pureza >95%