Learn More
Cimetidine, R&D Systems™
Código de producto. 30001143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001143 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30001143 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0902/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. H2 antagonist, I1 agonist
Widely used H2 histamine antagonist which has more recently been described as an inverse agonist. Also a potent I1 imidazoline binding site ligand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimetidine
CAS 51481-61-9
Fórmula molecular C10H16N6S
Cantidad 100 mg
Sinónimo cimetidine, tagamet, tametin, eureceptor, cimetag, acinil, tratul, cimetidina, dyspamet, ulcedine
Clave InChI AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(N=CN1)CSCCNC(=NC)NC#N
Nombre IUPAC 1-cyano-2-methyl-3-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]guanidine
Peso molecular (g/mol) 252.34
PubChem CID 2756
ChEBI CHEBI:3699
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.34
Porcentaje de pureza >99%
Forma física Solid
Línea de productos Tocris