Learn More
Cimetidine, MedChemExpress
Código de producto. 16431409
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431409 1 g 1 g
16426028 10 g 10 g
16418637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16431409 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14289
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Cimetidine (SKF-92334) is an orally active and inverse histamine H2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 μM. Cimetidine is a gastric acid reducer, and can be used for duodenal and gastric ulcers research. Cimetidine has anti-cancer and anti-inflammatory activity.
Cimetidine (SKF-92334) is an orally active and inverse histamine H2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 μM. Cimetidine is a gastric acid reducer, and can be used for duodenal and gastric ulcers research. Cimetidine has anti-cancer and anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimetidine
Forma física Solid
CAS 51481-61-9
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H16N6S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo SKF-92334
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (237.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (7.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CSCC/N=C(NC)/NC#N)NC=N1
Peso molecular (g/mol) 252.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.34
Porcentaje de pureza 98.0%