Learn More
Cimetidina, LoGiCal
Código de producto. 30458110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458110 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458110 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0020.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimetidine
CAS 51481-61-9
Nombres de analitos o componentes Cimetidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H16 N6 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cimetidine, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, Acibilin, Acinil, Biomet, Cimal, Cimetag, Cimetum, Dyspamet, Edalene, Eureceptor, Gastromet, Histodil, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-((4-methyl-5-imidazolyl)-methylthio)ethyl]guanidine, NSC 335308, Peptol, SKF 92334, Tagamet, Tametin, Tratul, Ulcedin, Ulcedine, Ulcerfen, Ulcimet, Ulcofalk, Ulcomedina, Ulcomet, Ulhys, SKF-92334
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CNC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C
Nombre IUPAC 2-ciano-1-metil-3-[2-[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metilsulfanil]etil]guanidina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 252.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252,1157 g/mol